Learn More
2-(Trifluormethyl)pyrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436147 5 g 5 Gramm
15426147 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15436147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33338.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 61655-67-2 | C5H3F3N2 | 148.088 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61655-67-2
Summenformel C5H3F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.088
MDL-Nummer MFCD06797734
InChI-Schlüssel CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrazine, 2-trifluoromethyl-pyrazine, pyrazine, trifluoromethyl, trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 17888936
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)pyrazin
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyrazine
Siedepunkt 116°C to 118°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 148.09
Reinheit (%) 97%