Learn More
2-(Trifluormethyl)pyridin-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469948
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15469948
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63315.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-(Trifluormethyl)pyridin-4-Carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131747-41-6
Summenformel C7H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 191.11
MDL-Nummer MFCD07774132
InChI-Schlüssel BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 14761447
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Pyridin-4-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 217°C to 223°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylicacid