Learn More
2-(Trifluormethyl)pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388946 1 g 1 Gramm
11398946 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19554.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 368-48-9 | Molecular Formula: C6H4F3N | Molecular Weight: 147.10 g/mol
Lithiation with n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 takes place at the 6-position, affording access to 6-substituted derivatives. With LiTMP . It is a building block in heterocycle synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Lithiierung mit n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 erfolgt an der 6-Position und ermöglicht den Zugriff auf 6-substituierte Derivate. Mit LiTMP. Es ist ein Baustein in der Heterocyclen-Synthese.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 368-48-9
Summenformel C6H4F3N
Molekulargewicht (g/mol) 147.10
MDL-Nummer MFCD02183562
InChI-Schlüssel ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Dichte 1.28
Siedepunkt 139°C to 141°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.418
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 3112
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) 99%