Learn More
2-(Trifluormethyl)-pyrimidin-4-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470126
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15470126
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52803.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trifluormethyl)pyrimidin-4-carboxamid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 914348-10-0
Summenformel C6H4F3N3O
Molekulargewicht (g/mol) 191.113
MDL-Nummer MFCD05662689
InChI-Schlüssel LBNILUATVOCQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxamide, 4-carbamoyl-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-4-pyrimidinecarboxamide, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid amide, 2-trifluoromethylpyrimidine-4-carboxylic acid amide
PubChem CID 17750126
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Pyrimidin-4-Carboxamid
SMILES C1=CN=C(N=C1C(=O)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
Menge 250 mg
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%