Learn More
2-(Trifluormethyl)-pyrimidin-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035867
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15490746 250 mg 250 Milligramm
15470746 1 g 1 Gramm
15480746 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15490746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54088.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 306960-77-0 | C6H3F3N2O2 | 192.10 g/mol
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 306960-77-0
Summenformel C6H3F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.10
MDL-Nummer MFCD09054851
InChI-Schlüssel RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-9ci, pubchem13190, 2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxilic acid, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 10583889
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Pyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C(N=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 170°C to 175°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 192.1
Reinheit (%) 97%