Learn More
2-(Trifluormethyl)-thioxanthen-9-on, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402229
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402229 1 g 1 Gramm
15412229 5 g 5 Gramm
15422229 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64839.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1693-28-3
Summenformel C14H7F3OS
Molekulargewicht (g/mol) 280.26
MDL-Nummer MFCD00079785
InChI-Schlüssel NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl thioxanthone, 2-trifluoromethyl-9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethylthioxanthone, 9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl, 2-trifludromethylthioxanthone, 2-trifluormethyl-9-thiaxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl dibenzo b,e thiin-10-one, pubchem10678, acmc-209dzj
PubChem CID 74324
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 1583738
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-9H-thioxanthen-9-on
Formelmasse 280.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin