Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470037
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11470037 25 g 25 Gramm
11460037 5 g 5 Gramm
11480037 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11470037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20970.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.251 g/mol
2-(Trimethylsilyl)ethanol is used as a protecting reagent for carboxyl, phosphoryl, hydroxyl and amino group in organic synthesis. It is used as a precursor to prepare trimethyl(2-phenoxyethyl)silanes by reacting with aromatic fluoride. It is also used in the synthesis of teoc-protected amines by using the corresponding isocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Trimethylsilyl)ethanol wird als schützendes Reagenz für Carboxyl, Phosphoryl, Hydroxyl und Aminogruppe in der organischen Synthese verwendet. Wird als Vorstufe zur Herstellung von Trimethyl(2-Phenoxyethyl)silanen durch Reaktion mit aromatischem Fluorid verwendet. Wird auch bei der Synthese von teocgeschützten Aminen unter Verwendung der entsprechenden Isocyanate verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2916-68-9
Summenformel C5H14OSi
Molekulargewicht (g/mol) 118.251
MDL-Nummer MFCD00002825
InChI-Schlüssel ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
IUPAC-Name 2-Trimethylsilylethanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Dichte 0.825
Siedepunkt 71°C to 72°C (10 mmHg)
Flammpunkt 50°C (122°F)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Brechungsindex 1.425
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1732034
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 118.25
Reinheit (%) ≥98%