Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Trimethylsilyl)ethanol |
| CAS | 2916-68-9 |
| Summenformel | C5H14OSi |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (2-Hydroxyethyl)trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethanol, 2-(Trimethylsilyl)ethyl Alcohol, NSC 96784, beta-(Trimethylsilyl)ethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)CCO |
| IUPAC-Name | 2-trimethylsilylethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 118.25 |
| Formelmasse | 118.0814 |