Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, 90 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11975821 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10442221 5 mL Glasflasche -
10712934 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975821 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 219021000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76513-69-4
Summenformel C6H15ClOSi
Molekulargewicht (g/mol) 166.72
InChI-Schlüssel BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
IUPAC-Name 2-(Chloromethoxy)ethyl-Trimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 57.0°C to 59.0°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3
Brechungsindex 1.4350 to 1.4370
Menge 100 mL
Fieser 10,431; 16,361; 01,107
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Stabilisator 10ppm diisopropylethylamine
Formelmasse 166.72
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.