Learn More
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30452059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452059 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452059 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7876001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
CAS 76513-69-4
Summenformel C6 H15 Cl O Si
Menge 1 g
Synonym 2-[(Chloromethoxy)ethyl]trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethoxymethyl Chloride, Chloromethyl 2-(Trimethylsilyl)ethyl Ether, Chloromethyl Trimethylsilylethyl Ether, SEM-Cl, SEM Cl, SEM Chloride, [2-[(Chloromethyl)oxy]ethyl]trimethylsilane, [[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]methyl Chloride, β-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
IUPAC-Name 2-(Chlormethoxy)ethyl-trimethylsilan
Molekulargewicht (g/mol) 166.72
Formelmasse 166.0581