Learn More
2-Undecanol, TRC
Artikelnummer. 30134150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134150 10 g 10 Gramm
30133483 25 g 25 Gramm
30012396 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU78881510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1653-30-1
Summenformel C11H24O
Molekulargewicht (g/mol) 172.31
Synonym sec-Undecanol, 2-Hendecanol, 2-Hydroxyundecane, Methyl Nonyl Carbinol, sec-Undecyl Alcohol, alpha-Methyldecanol
IUPAC-Name Undecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Undecanol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Formelmasse 172.1827