Learn More
2-Undecanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483228
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11483228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17659.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-12-9
Summenformel C11H22O
Molekulargewicht (g/mol) 170.30
MDL-Nummer MFCD00009583
InChI-Schlüssel KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
PubChem CID 8163
ChEBI CHEBI:17700
IUPAC-Name Undecan-2-on
SMILES CCCCCCCCCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Undecanone
Schmelzpunkt 11°C to 13°C
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1749573
Merck Index 14,6104
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Undecanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Undecanone