Learn More
2-Valerylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11401210
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11401210 1 g 1 Gramm
11411210 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11401210
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26326.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53119-25-8
Summenformel C9H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 168.254
MDL-Nummer MFCD00053149
InChI-Schlüssel KJMPRCVRMAHTBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-thien-2-ylpentan-1-one, 1-2-thienyl pentan-1-one, 1-thiophen-2-yl pentan-1-one, 1-pentanone, 1-2-thienyl, unii-x71z1k8ray, 2-valerylthiophene, x71z1k8ray, 2-pentanoylthiophene, butyl 2-thienyl ketone, acmc-20aors
PubChem CID 574100
IUPAC-Name 1-Thiophen-2-ylpentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Valerylthiophene
Brechungsindex 1.5358
Menge 1 g
Formelmasse 168.25
Reinheit (%) 97%