Learn More
2-Vinylnaphthalin, stabilisiert 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-211326 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10306550 5 g Glasflasche 5 Gramm
10634812 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10306550
Marke: Thermo Scientific Acros 140900050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 827-54-3
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00004125
InChI-Schlüssel KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC-Name 2-Ethenylnaphthalin
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Vinylnaphthalene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Farbe Beige bis Weiß oder Gelb
Siedepunkt 135°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CH=CH2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene
Stabilisator 0.5% max. p-tert.-butylcatechol
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver