missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Vinylnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7020491
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11444074

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12470.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 827-54-3 | C12H10 | 154.21 g/mol

2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene. The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-Vinylnaphthalin wird bei der Synthese verschiedener Copolymere wie Poly (Natriumstirensulfonat-co-2-Vinylnapthalin) Copolymer und Poly (2-Vinylnapthalin-alt-Maleinsäure)-Graft-Polystyrol eingesetzt. Letzteres findet Anwendungen als photoaktive Polymermikroelle und Stabilisator für Polystyrol-Latexe.

Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl und trocken lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Vor Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 827-54-3
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00004125
InChI-Schlüssel KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylnaphthalene, naphthalene, 2-ethenyl, 2-vinyl-naphthalene, beta-vinylnaphthalene, poly 2-vinylnaphthalene, unii-hzd8li91n1, hzd8li91n1, polyvinylnaphthalene, 2-vinyl naphthalene, 2-ethenyinaphthalene
PubChem CID 13230
ChEBI CHEBI:51325
IUPAC-Name 2-Ethenylnaphthalin
SMILES C=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Vinylnaphthalene
Schmelzpunkt 62°C to 67°C
Siedepunkt 128°C to 131°C (13 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 2038190
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone,and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt