Learn More
Fisherbrand™ 2-Wege-Verbindungsstück
Artikelnummer. 11558112 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
2-Wege-Verbindungsstück
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11558112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur gemeinsamen Fixierung von zwei Stäben oder Röhrchen im beliebigen Winkel. Die Fisherbrand™ Drehbaren Zwei-Wege-Stativverbindungsstücke können von Hand festgezogen werden.
  • Mit Flügelschrauben
  • Eine Spannscheibe verhindert, dass sich die beiden Komponenten frei drehen können
Spezifikation
Produkttyp 2-Wege-Verbindungsstück
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schwenkbar in 2 Richtungen