Learn More
BOLA 2-Wege-Absperrhähne
Artikelnummer. 10558272
Ansicht ändern
Click to view available options
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:
10er Gewinde
4er Gewinde
6er Gewinde
8er Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Passt für Schlauch-Innendurchmesser Packungsgröße
10558272 6er Gewinde 1 Stück
10359281 4er Gewinde 1 Stück
10084960 8er Gewinde 1 Stück
10185641 10er Gewinde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10558272 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. E65204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.50 €
    66.85 € / 1 Stück
    Sparen 48.65 €
    42% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2-Wege-Absperrhähne aus PTFE mit glasfaserverstärkter PTFE-Mutter
  • Zweiwege-Absperrhahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlüssen oder Dreiwege-Absperrhahn mit T-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen
  • Mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zum Verbinden von Schläuchen oder Rohren.
  • Konischer Absperrhahnstopfen, die Dichtigkeit wird durch Drehen der Mutter an der Unterseite erhöht.
  • Dreiwege-Absperrhahn mit T-förmiger Markierung der Durchflussrichtung.
  • Universelle chemische Beständigkeit, das fließende Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 6er Gewinde
Verschlussgröße M14
Zertifizierung/Konformität FDA