Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 15 ml
1 x 25 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchm., FA)
1 x 50 ml (29 mm Durchm., RB)
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser)
1 x 50 ml (34 mm Durchmesser)
1 x 85 ml
10 x 1.5 ml
2 x 15 ml
5 x 4 bis 15 ml
7 x 15 ml
7x 5,0 bis 7,0 ml (13 mm d, RB)
7x 5,0 bis 7,0 ml (13 mm d, Vac)
9 x 4.5 ml
9x 5 bis 7 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | RB |
| Fassungsvermögen | 9x 5 bis 7 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren |
| Beschreibung | Gestell, 9 x 5 – 7 ml T 13 mm RB, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 9 |
| Anzahl pro Packung | 2 |