Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 15806742 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 250 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM)
1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB)
10x 1,6 bis 7 ml
14x 5 bis 7 ml
2 x 50 ml
3 x 25 ml
3 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
3 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
5 x 25 ml
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA)
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM)
8 x 10 ml
9 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
15806742 1 x 100 ml 2 Stück
15826752 14x 5 bis 7 ml 2 Stück
15836752 10x 1,6 bis 7 ml 2 Stück
15816752 8 x 10 ml 2 Stück
15886742 9 x 15 ml 2 Stück
15896742 7 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA) 2 Stück
15806752 7 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM) 2 Stück
15866742 5 x 25 ml 2 Stück
15876742 3 x 25 ml 2 Stück
15856742 1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM) 2 Stück
15846742 2 x 50 ml 2 Stück
15816742 3 x 50 ml (29 mm Durchm. RB) 2 Stück
15826742 3 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA) 2 Stück
15836742 1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB) 2 Stück
15896732 1 x 250 ml 2 Stück
15 options
Artikelnummer. 15806742
Marke: Ohaus™ 30314904
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A4x250/4MI Ausschwingrotoren sind
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ RB
Fassungsvermögen 1 x 100 ml
Max. Röhrchendurchmesser 41 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Beschreibung Gestell, 1 x 100 ml T 41 mm RB, 2/Packung
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 2