Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 15806752 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 250 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM)
1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB)
10x 1,6 bis 7 ml
14x 5 bis 7 ml
2 x 50 ml
3 x 25 ml
3 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
3 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
5 x 25 ml
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA)
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM)
8 x 10 ml
9 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
15806752 7 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM) 2 Stück
15826752 14x 5 bis 7 ml 2 Stück
15836752 10x 1,6 bis 7 ml 2 Stück
15816752 8 x 10 ml 2 Stück
15886742 9 x 15 ml 2 Stück
15896742 7 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA) 2 Stück
15866742 5 x 25 ml 2 Stück
15876742 3 x 25 ml 2 Stück
15856742 1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM) 2 Stück
15846742 2 x 50 ml 2 Stück
15816742 3 x 50 ml (29 mm Durchm. RB) 2 Stück
15826742 3 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA) 2 Stück
15836742 1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB) 2 Stück
15806742 1 x 100 ml 2 Stück
15896732 1 x 250 ml 2 Stück
15 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15806752
missing translation for 'mfr': Ohaus™ 30314914
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A4x250/4MI Ausschwingrotoren sind
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Typ Rand
Fassungsvermögen 7 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM)
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Beschreibung Gestell, 7 x 15 ml T 17 mm Rand, 2/Packung
Anzahl Plätze 7
Anzahl pro Packung 2
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.