Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Alle ansehen Ohaus ProdukteBeschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | RB |
| Fassungsvermögen | 14x 5 bis 7 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren |
| Beschreibung | Gestell, 14 x 5 – 7 ml T 13 mm RB, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 14 |
| Anzahl pro Packung | 2 |