Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Alle ansehen Ohaus ProdukteDescription
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Specifications
Specifications
| Typ | Rand |
| Fassungsvermögen | 1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM) |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren |
| Beschreibung | Gestell, 1 x 50 ml D 29 mm Rand, 2/Packung, V3 |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2 |