Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Artikelnummer. 15886742 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 250 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM)
1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB)
10x 1,6 bis 7 ml
14x 5 bis 7 ml
2 x 50 ml
3 x 25 ml
3 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
3 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
5 x 25 ml
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA)
7 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM)
8 x 10 ml
9 x 15 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15886742
Marke: Ohaus™ 30314912
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A4x250/4MI Ausschwingrotoren sind
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ RB
Fassungsvermögen 9 x 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-S4x250/4MI Ausschwingrotoren
Beschreibung Gestell, 9 x 15 ml T 17 mm RB, 2/Packung
Anzahl Plätze 9
Anzahl pro Packung 2