Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrack, Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 15 ml
1 x 25 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM)
1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB)
1 x 85 ml
2 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA)
2 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM)
3 x 10 ml
4 x 10 ml
4 x 15 ml
4x 5 bis 7 ml
5 x 15 ml
7x 5 bis 7 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Ermöglicht das Zentrifugieren von Röhrchen in kundenspezifischer Größe bzw. Anzahl
- Geeignet für den Einsatz in Bechern für Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 5 x 15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 11 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren |
| Beschreibung | Gestell, 5 x 1,5 ml T 11 mm, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 5 |
| Anzahl pro Packung | 2 |