Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrack, Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Artikelnummer. p-7158853 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
1 x 15 ml
1 x 25 ml
1 x 30 ml
1 x 50 ml (29 mm Durchm. RB)
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser FA)
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser RIM)
1 x 50 ml (34 mm Durchm. RB)
1 x 85 ml
2 x 15 ml (17 mm Durchmesser FA)
2 x 15 ml (17 mm Durchmesser RIM)
3 x 10 ml
4 x 10 ml
4 x 15 ml
4x 5 bis 7 ml
5 x 15 ml
7x 5 bis 7 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15886702
Marke: Ohaus™ 30314872
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Passen in einen Ausschwingbecher für einfacheres Zentrifugieren von Röhrchen mit kundenspezifischer Größe/Anzahl.
  • Ermöglicht das Zentrifugieren von Röhrchen in kundenspezifischer Größe bzw. Anzahl
  • Geeignet für den Einsatz in Bechern für Frontier™ R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 x 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 17
Zur Verwendung mit (Geräte) R-S4x100/5MIS Ausschwingrotoren
Beschreibung Gestell, 1 x 15 ml T 17 mm, FA, 2/Packung
Anzahl Plätze 1
Anzahl pro Packung 2