Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Artikelnummer. 15816652 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser)
1 x 50 ml (30 mm Durchm.)
2 x 30 ml
4 x 15 ml
5 x 10 ml
8 x 1.5 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15816652
Marke: Ohaus™ 30304372
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren sind
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ RB
Fassungsvermögen 2 x 30 ml
Max. Röhrchendurchmesser 26 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-A6x250/8MI Festrotoren
Beschreibung Adapter, 2 x 30 ml T 26 mm RB, 2/Packung
Anzahl Plätze 2
Anzahl pro Packung 2