Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Artikelnummer. 15886642 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser)
1 x 50 ml (30 mm Durchm.)
2 x 30 ml
4 x 15 ml
5 x 10 ml
8 x 1.5 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15886642
Marke: Ohaus™ 30304369
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren sind
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 x 1.5 ml
Max. Röhrchendurchmesser 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) R-A6x250/8MI Festrotoren
Beschreibung Adapter, 8 x 1,5 ml T 11 mm FA, 2/Packung
Anzahl Plätze 8
Anzahl pro Packung 2