Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ Rotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 ml
7 ml
15 ml
16 ml
30 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Descrizione
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz.
- Geeignet für folgende Frontier™ Rotoren:
- R-A12x15/6M
- R-A6x50/6MI
- R-A12x15/6MI
- R-A30x15/4MI
- R-A10x50/10MI
Specifica
Specifica
| Fassungsvermögen | 7 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Frontier Festwinkelrotoren |
| Beschreibung | Rundboden |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto