Learn More
20-Deoxo-20-(1-piperidinyl)tylosin, TRC
Artikelnummer. 30351880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30351880 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23151010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 20-Deoxo-20-(1-piperidinyl)tylosin
CAS 1003024-00-7
Summenformel C51H88N2O16
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C51H88N2O16/c1-13-38-35(27-63-50-47(62-12)46(61-11)42(57)31(5)65-50)23-28(2)17-18-36(54)29(3)24-34(19-22-53-20-15-14-16-21-53)44(30(4)37(55)25-39(56)67-38)69-49-43(58)41(52(9)10)45(32(6)66-49)68-40-26-51(8,60)48(59)33(7)64-40/h17-18,23,29-35,37-38,40-50,55,57-60H,13-16,19-22,24-27H2,1-12H3/b18-17+,28-23+/t29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,37-,38-,40+,41-,42-,43-,44-,45-,46?,47?,48+,49+,50-,51-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CCN4CCCCC4)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]5O[C@H](C)[C@@H](O)C(OC)C5OC)\C
IUPAC-Name (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-Dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-[[(2R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]-5,9,13-trimethyl-7-(2-piperidin-1-ylethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-2,10-dion
Molekulargewicht (g/mol) 985.25
Formelmasse 984.6134