Learn More
20-Deoxo-5-O-[3,6-didesoxy-3-(dimethylamino)-β-D-glucopyranosyl]-20-(1-piperidinyl)tylonolid, TRC
Artikelnummer. 30363053
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30363053 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363053 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD231505100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 20-Deoxo-5-O-[3,6-dideoxy-3-(dimethylamino)-beta-D-glucopyranosyl]-20-(1-piperidinyl)tylonolide
CAS 1003024-01-8
Summenformel C36H62N2O9
Menge 100 mg
Synonym Tylosin Impurity 2
InChI-Formel InChI=1S/C36H62N2O9/c1-8-30-27(21-39)18-22(2)12-13-28(40)23(3)19-26(14-17-38-15-10-9-11-16-38)35(24(4)29(41)20-31(42)46-30)47-36-34(44)32(37(6)7)33(43)25(5)45-36/h12-13,18,23-27,29-30,32-36,39,41,43-44H,8-11,14-17,19-21H2,1-7H3/b13-12+,22-18+/t23-,24+,25-,26+,27-,29-,30-,32+,33-,34?,35-,36+/m1/s1
SMILES O=C(C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]1C(O)[C@@H](N(C)C)[C@H](O)[C@@H](C)O1)[C@@H](CCN2CCCCC2)C[C@H]3C)O[C@H](CC)[C@@H](CO)/C=C(C)/C=C/C3=O
IUPAC-Name (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-[(2R,4S,5S,6R)-4-(Dimethylamino)-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-16-ethyl-4-hydroxy-15-(hydroxymethyl)-5,9,13-trimethyl-7-(2-piperidin-1-ylethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-2,10-dion
Molekulargewicht (g/mol) 666.89
Formelmasse 666.4455