Learn More
20-HETE (> 80%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (5Z,8Z,11Z,14Z)-20-hydroxyicosa-5,8,11,14-tetraenoic acid |
| CAS | 79551-86-3 |
| Summenformel | C20 H32 O3 |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | 20-HETE |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H32O3/c21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20(22)23/h1,3-4,6-7,9-10,12,21H,2,5,8,11,13-19H2,(H,22,23)/b3-1-,6-4-,9-7-,12-10- |
| SMILES | OCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | (5Z,8Z,11Z,14Z)-20-Hydroxyicosa-5,8,11,14-Tetraensäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 320.466 |
| Formelmasse | 320.235 |