Learn More
20-Hydroxyecdyson, ≥95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483912 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483912 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11483912 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215743405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 €
    255.15 € / 5 Milligramm
    Sparen 12.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5289-74-7
Summenformel C27H44O7
Molekulargewicht (g/mol) 480.64
MDL-Nummer MFCD00036740
InChI-Schlüssel NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Synonym 20-Hydroxyecdyson, Ecdysteron, beta-Ekdyson, Crustecdyson, 20-OH-Ecdyson, Polypodin A, Insektenhäutungshormon, Commisteron, commisterone, crustecdyson
PubChem CID 5459840
ChEBI CHEBI:16587
SMILES CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 20-Hydroxyecdyson
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Menge 5 mg
IUPAC-Name (2S,3R,5R,9R,10R,13R,14S,17S)-2,3,14-Trihydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,9,11,12,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-6-on
Formelmasse 480.6
Physikalische Form Pulver