Learn More
Fisherbrand™ ABLAGE FUER ORDNER 32580
Artikelnummer. 11720594 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Artikelnummer. 11720594
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Search, identify, and easily locate specimen slides. Fisherbrand™ 20-Place Slide Tray Racks are ideal for microbiology, histology, and pathology.
  • ABS rack holds five 20-place slide trays (not included)
  • Eliminates the worry of breakage during retrieval—easy access to each of the trays
  • Matching clasps provide area for identification labels and doubles as a handle
  • Portable and refrigerator safe for cold sample storage
  • Stack multiple units to create your own library.
  • Each rack includes 5 clasps
  • Dimensions: 226 x 340 x 125mm
  • Color: Blue
Spezifikation
Objektträgerkapazität 20
Farbe Blau
Gerät fasst Slides
Abmessungen (L x B x H) 226 x 340 x 125 mm
Höhe (metrisch) 125 mm
Enthält 5 clasps per rack
Länge (metrisch) 226 mm
Material ABS
Stapelbar Yes
Breite (metrisch) 340 mm