Learn More
Branson Ultrasonics™ 200- and 400-Watt Sonifiers: Rosette Cooling Cells
Artikelnummer. 10436984
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10436984 250 ml 1 Stück
12366057 25 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10436984 Lieferant Branson Ultrasonics™ Lieferanten-Nr. 201123003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.04 €
    339.00 € / 1 Stück
    Sparen 128.04 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rosette Kühlzellen für Branson 200 Watt- und 400 Watt-Sonifier
Für die Verwendung mit Branson 200 und 400-Watt-Soniergeräten
Spezifikation
Produkttyp Kühlzelle
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultraschall-Homogenisator Modell 500 und 100