Learn More
200.7, 6010 - Interference Check Solution 1: Hg @ 50; Be @ 100; Mn @ 200; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn @ 300; Se @ 500; As, Pb, Tl @ 1000; K @ 20000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
200.7, 6010 - Interference Check Solution 1: Hg @ 50; Be @ 100; Mn @ 200; Ag, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn @ 300; Se @ 500; As, Pb, Tl @ 1000; K @ 20000 μg/mL in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium |
| CAS | 7439-97-6, 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-39-3, 7440-43-9, 7440-47-3 |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Mercury/Beryllium/Manganese/Barium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Copper/Nickel/Silver/Vanadium/Zinc/Selenium/Arsenic/Lead/Thallium/Potassium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Mercury 50 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Manganese 200 μg/mL/Barium 300 μg/mL/Cadmium 300 μg/mL/Chromium 300 μg/mL/Cobalt 300 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Nickel 300 μg/mL/Silver 300 μg/mL/Vanadium 300 μg/mL/Zinc 300 μg/mL/Selenium 500 μg/mL/Arsenic 1000 μg/mL/Lead 1000 μg/mL/Thallium 1000 μg/mL/Potassium 20000 μg/mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering