Learn More
200.7, 6010 - Qualitätskontrolllösung (QCS) 2: Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/ml in 20%iger HCl, tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 17981096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981096 100 mL 100 Milliliter
17951606 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17981096 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHG44QCS2Z100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
200.7, 6010 - Qualitätskontrolllösung (QCS) 2: Al, Fe, K, Li, Mo, Na, Sb, SiO2, Sn, Ti @ 100 μg/ml in 20%iger HCl, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7439-89-6, 7439-93-2, 7439-98-7, 9-7-7440
Verfahren ICP
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aluminium/Antimony/Iron/Lithium/Molybdenum/Potassium/Silicon dioxide/Sodium/Tin/Titanium/Silicon Monoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 100 μg/mL/Antimony 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL/Silicon dioxide 100 μg/mL/Sodium 100 μg/mL/Tin 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL