Learn More
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Gemischter Kalibrierstandard 1: Sei @ 50; Mn @ 100; Cd, Zn @ 150; Se @ 200; Pb @ 500 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17920636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17920636 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17920636 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMCS1100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
200.7 Rev. 3.3, 6010A - Gemischter Kalibrierstandard 1: Sei @ 50; Mn @ 100; Cd, Zn @ 150; Se @ 200; Pb @ 500 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
CAS 7440-41-7, 7439-96-5, 7440-43-9, 7440-66-6, 7782-49-2, 7439-92-1
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Beryllium/Manganese/Cadmium/Zinc/Selenium/Lead
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 50.01 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Cadmium 149.9 μg/mL/Zinc 150 μg/mL/Selenium 200.1 μg/mL/Lead 500 μg/mL