Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe
Artikelnummer. 10300292 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
355 μm
4mm
425μ m
4,75mm
500 μm
5,6mm
600 μm
6,3mm
6,7mm
710 μ m
8mm
850 μm
9,5mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
16mm
19mm
22,4mm
25mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45mm
50mm
53mm
63mm
75mm
90mm
100mm
106mm
125mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10300292
Marke: RETSCH 60.123.002360
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 2,36mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 300
Höhe (metrisch) 25mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl