Learn More
Linker Industrietechnik™ Testsiebe aus Polyoxymethylen/Nylon, 200 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Artikelnummer. 11715578
Change view
Click to view available options
Porengröße:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11715578 1250 μm 1 Stück
11775608 25 μm 1 Stück
11755608 30 μm 1 Stück
11785608 20 μm 1 Stück
11765598 100 μm 1 Stück
11705618 11 μm 1 Stück
11745608 36 μm 1 Stück
11735608 41 μm 1 Stück
11725608 50 μm 1 Stück
11705608 63 μm 1 Stück
11785598 80 μm 1 Stück
11795598 70 μm 1 Stück
11715598 150 μm 1 Stück
11795588 180 μm 1 Stück
11785588 200 μm -
11765588 250 μm 1 Stück
11745588 300 μm 1 Stück
11725588 355 μm -
11715588 400 μm 1 Stück
11795578 500 μm 1 Stück
11785578 600 μm -
11775578 630 μm -
11765578 700 μm 1 Stück
11755578 800 μm 1 Stück
11735578 900 μm 1 Stück
11705578 1400 μm 1 Stück
11725578 1000 μm 1 Stück
11795568 1600 μm 1 Stück
11775568 2000 μm 1 Stück
11715618 5 μm 1 Stück
30 options
Artikelnummer. 11715578
Marke: Linker Industrietechnik™ 552.050.8811250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Siebt Partikel in einer Vielzahl von Porengrößen. Diese Testsiebe aus Kunststoff enthalten keine Metallteile und verfügen über eine innere Höhe von 45 mm und einem Durchmesser von 200 mm.
  • Polyoxymethylen-Rahmen (POM)
  • Testsieb mit Nylonüberzug
  • Durchmesser: 200 mm
  • Innere Höhe 45 mm
  • Keine Metallteile
Spezifikation
Menge 1Each
Porengröße 1250 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität DIN 4197
Material Polyoxymethylen
Höhe (metrisch) 45 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Mesh Material Nylon