Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Kunststoff mit Rahmen aus Polyoxymethylen, 150 mm Durchmesser x 45 mm Höhe
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 15 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 4197 |
| Material | Polyoxymethylen |
| Höhe (metrisch) | 45mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Nylon |