Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- Linker Industrietechnik™ Prüfsieb aus Edelstahl mit PVC-Verschweißung, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Linker Industrietechnik™ Prüfsieb aus Edelstahl mit PVC-Verschweißung, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11754399
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μ m
63 μ m
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1.12 mm
112 μm
1.18 mm
1.25 mm
125 μ m
1.4 mm
140 μm
150 μm
1.6 mm
160 μm
1.7 mm
1.8 mm
180 μ m
200 μm
2 mm
212μ m
250 μm
280 μm
300μ m
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Unit Size:
1 Stück
46 product options available for selection
| Product Code. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 11754399 | 2 mm | 1 Stück |
| 11714359 | 25 μm | 1 Stück |
| 11714419 | 106 μm | 1 Stück |
| 11704359 | 20 μm | 1 Stück |
| 11726707 | 112 μm | 1 Stück |
| 11736707 | 140 μm | - |
| 11746707 | 180 μ m | 1 Stück |
| 11734419 | 212μ m | 1 Stück |
| 11724379 | 315 μm | 1 Stück |
| 11776707 | 355 μm | 1 Stück |
| 11756727 | 900 μm | 1 Stück |
| 11754419 | 425 μm | 1 Stück |
| 11724359 | 32 μm | 1 Stück |
| 11746687 | 36 μm | 1 Stück |
| 11734359 | 40 μm | 1 Stück |
| 11744359 | 50 μm | 1 Stück |
| 11714409 | 53 μ m | 1 Stück |
| 11704409 | 38 μm | 1 Stück |
| 11754359 | 63 μ m | 1 Stück |
| 11764359 | 80 μm | 1 Stück |
| 11724419 | 150 μm | - |
| 11794369 | 160 μm | 1 Stück |
| 11744419 | 300μ m | 1 Stück |
| 11766707 | 280 μm | 1 Stück |
| 11754379 | 630 μm | 1 Stück |
| 11764379 | 800 μm | 1 Stück |
| 11774419 | 850 μm | 1 Stück |
| 11766727 | 1.12 mm | 1 Stück |
| 11784419 | 1.18 mm | 1 Stück |
| 11784379 | 1.25 mm | 1 Stück |
| 11776727 | 1.4 mm | 1 Stück |
| 11744399 | 1.6 mm | 1 Stück |
| 11794419 | 1.7 mm | 1 Stück |
| 11786727 | 1.8 mm | 1 Stück |
| 11716707 | 90 μm | 1 Stück |
| 11774359 | 100 μm | 1 Stück |
| 11704379 | 200 μm | 1 Stück |
| 11714379 | 250 μm | 1 Stück |
| 11734379 | 400 μm | 1 Stück |
| 11756687 | 45 μm | 1 Stück |
| 11704419 | 75 μm | 1 Stück |
| 11784359 | 125 μ m | 1 Stück |
| 11744379 | 500 μm | 1 Stück |
| 11764419 | 600 μm | 1 Stück |
| 11706717 | 710 μm | 1 Stück |
| 11774379 | 1 mm | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 46 options available.
Product Code.
11754399
Supplier
Linker Industrietechnik™
Supplier No.
552.050.221062
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
Description
- Edelstahlgestelle mit einer Innenhöhe von 50 mm
- Durchmesser: 200 mm
- Edelstahl-Prüfsiebhaut
- PVC-Schweißen
- Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
- Beständig bis zu Temperaturen von 70 °C
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 2 mm |
| Typ | Testsieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konformität 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen) |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Größensortierung von Mineralgemischen, Nüssen, Haselnüssen, Obst |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mesh Material | Edelstahl |