Learn More
Value Plastics Schlauchanschlussstücke der Serie 200, Winkelstück
Artikelnummer. 30053622 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackungsmenge:
25/Pk.
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackungsmenge Packungsgröße
30053622 25/Pk. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30053622 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. L230J2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.35 €
    52.96 € / 25 Stück
    Sparen 12.39 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine sichere Verbindung unter Druck mit Widerhaken der Serie 200
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Widerhaken sorgen für sicheren Halt im Inneren von flexiblen Schläuchen. Hergestellt aus USP kompatibles PVDF
Specifica
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Verpackungsmenge 25/Pk.
Auslassanschluss Schlauchanschluss
Sterilisationsmethode Gammastrahlung, Ethylenoxid (EtO), Elektronenstrahl und Autoklav
Form Rechtwinklig
Warnung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder sonstige patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder vorgesehen und sollte nicht für diese verwendet werden.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.