Learn More
Eppendorf™ 2000 μL sterile Polypropylen 96-Well Deep Well PCR-Platten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10165412 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Weiß
Verpackung:
10 Bags x 8 Plates
5 Bags x 4 Plates
Packungsgröße:
20 Stück
80 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verpackung unitSize
10165412 Grün 5 Bags x 4 Plates 20 Stück
10227512 Blau 5 Bags x 4 Plates 20 Stück
10359192 Gelb 5 Bags x 4 Plates 20 Stück
10052143 Weiß 10 Bags x 8 Plates 80 Stück
10267462 Weiß 5 Bags x 4 Plates 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10165412 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030502337
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PCR-Platten, frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
Diese Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt. Die neuen Polypropylenplatten erfüllen alle aktuellen Anforderungen SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485 Richtlinien.
  • Recovermax - konkav geformter, runder Boden mit abgerundeten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR* Inhibitor (PCR* sauber)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Verpackung 5 Bags x 4 Plates
Farbe Grün
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril