Learn More
Arsenic Standard: 1000 μg/g As in 75 cSt Hydrocarbon Oil, VHG™
Artikelnummer. 17900936
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
400 g
Packungsgröße:
200 Gramm
400 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17900936 200 g 200 Gramm
17981636 400 g 400 Gramm
17941606 50 g 50 Gramm
3 options
Artikelnummer. 17900936
Marke: VHG Labs VHGOAS1000200G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Arsenic Standard: 1000 μg/g As in 75 cSt Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic
CAS 7440-38-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arsenic
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel As
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Arsenicals, Arsenic, inorganic, Arsen
InChI-Formel InChI=1S/As
SMILES [As]
IUPAC-Name arsenic
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Molekulargewicht (g/mol) 74.92
Menge 200 g
Formelmasse 74.922 g/mol