Learn More
Fisher Chemical 200LT Toluene, 99 %, extra pure, SLR
Marke:  Fisher Chemical T/2200/27
200LT Toluene, 99 %, extra pure, SLR
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10357694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 €
    884.00 € / 200 Liter
    Sparen 33.00 €
    3% Rabatt