Learn More
Endecotts™ Messinggestell, 200 mm Durchmesser, mit Analysensieben aus Edelstahl mit Drahtgewebe
Artikelnummer. 12971975
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
212 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12971975
Marke: Endecotts™ 200BIW.063
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Analysensiebe mit Messingrahmen erfüllen die Normen ISO 3310-1/BS410.
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Analysensiebe mit Messingrahmen erfüllen die Normen ISO 3310-1/BS410.
  • Präzisionsrahmen aus Messing (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 63 μm
Typ Sieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7,87 in.
Material Messing, Edelstahl
Enthält Mit Konformitätsbescheinigung
Höhe (metrisch) Voll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zementklinker, Chemikalien, Kaffee, Baustoffe, Düngemittel, Füllstoffe, Mehl, Getreide, Metallpulver, Mineralien, Nüsse, Kunststoffe, Sand, Samen, Böden, Waschpulver
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Messing
Mesh Material Edelstahl