missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts™ Messinggestell, 200 mm Durchmesser, mit Analysensieben aus Edelstahl mit Drahtgewebe

Artikelnummer. 13333336
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
212 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13333336

Marke: Endecotts™ 200BIW.212

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Analysensiebe mit Messingrahmen erfüllen die Normen ISO 3310-1/BS410.

Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Analysensiebe mit Messingrahmen erfüllen die Normen ISO 3310-1/BS410.

  • Hergestellt aus Materialien höchster Qualität, erhältlich im Durchmesser von 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie von 3, 8, 12 oder 18 Zoll.
  • Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Verschachtelung)
  • Präzise Apertur (gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen)
  • Natürliche Kannelüre (freier Fluss der Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Ritzen oder loses Material)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (gewährleistet genaue Analyse)
  • Sichere Kante (großer Radius sorgt für praktische Handhabung)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)

Spezifikation

Menge Je 1
Porengröße 212 μm
Typ Testsieb
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI
Material Messing
Höhe (metrisch) Voll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Messing
Mesh Material Edelstahl
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt