Learn More
Endecotts™ Messinggestell, 200 mm Durchmesser, mit Analysensieben aus Edelstahl mit Drahtgewebe
Artikelnummer. p-8005588
Change view
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
212 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
13333336 212 μm 1 Stück
12971975 63 μm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 13333336
Marke: Endecotts™ 200BIW.212
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Analysensiebe mit Messingrahmen erfüllen die Normen ISO 3310-1/BS410.
Die Testsiebe mit voller Höhe eignen sich für alle Arten von Probenahmen und Partikelgrößenanalysen im Labor. Endecotts™ Analysensiebe mit Messingrahmen erfüllen die Normen ISO 3310-1/BS410.
  • Hergestellt aus Materialien höchster Qualität, erhältlich im Durchmesser von 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 oder 450 mm sowie von 3, 8, 12 oder 18 Zoll.
  • Präzisionsrahmen (gewährleistet einheitliche Verschachtelung)
  • Präzise Apertur (gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen)
  • Natürliche Kannelüre (freier Fluss der Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Ritzen oder loses Material)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (gewährleistet genaue Analyse)
  • Sichere Kante (großer Radius sorgt für praktische Handhabung)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 212 μm
Typ Testsieb
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI
Material Messing
Höhe (metrisch) Voll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Messing
Mesh Material Edelstahl