Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AS 200 Siebschüttler mit Hahn |
| Enthält | Konformitätszertifikat, 6 Testsiebe (63 μm, 125 μm, 250 μm, 500 μm, 1 mm, 2 mm) und Auffangwanne |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Mehr anzeigen |