Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser, mit Drahtgewebe, nach ISO
Artikelnummer. 15108968 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
63 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15108968
Marke: RETSCH 60.331.000063
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 63 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1
Material Edelstahl
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 50mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl